Learn More
(R)-N-FMOC-α-Metilvalina, 98 %, 98 % EE, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11955561 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11955561 500 mg 500 miligramos
11985561 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11955561 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441145000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 616867-28-8 | Molecular Formula: C21H23NO4 | Molecular Weight: 353.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616867-28-8 , 1634-04-4
Fórmula molecular C21H23NO4
Peso molecular (g/mol) 353.42
Número MDL MFCD12031696
Clave InChI AWEZXIRZNQCCNN-OAQYLSRUSA-N
Sinónimo r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2,3-dimethylbutanoic acid, l-isovaline, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-3-methyl, r-n-fmoc-alpha-methylvaline, fmoc-r-2-amino-2,3-dimethylbutanoicacid, fmoc-r-2-amino-2,3-dimethylbutanoic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-3-methyl-l-isovaline, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino-2,3-dimethylbutanoic acid, r-2-9h-fluorene-9-ylmethoxycarbonylamino-2,3-dimethylbutyric acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-2,3-dimethylbutanoic acid
PubChem CID 11210384
SMILES CC(C)C(C)(NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-N-FMOC-α-Methylvaline
Nombre de nota 98% ee
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 37°C to 53°C
Color Blanco a amarillo
Exceso enantiomérico 98.0% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 500 mg
Rotación específica -8.6
según el método de USP 10% max. (MTBE)
Nombre IUPAC 2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-2,3-dimethylbutanoic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.43
Porcentaje de pureza 98%,98% ee
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-N-FMOC-alpha-Methylvaline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.