Learn More
(R)-N-FMOC-(2-furil)alanina, 95 %, 98 % EE, Thermo Scientific™
Código de producto. 10743603 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10743603 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10282472 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10743603 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 362495000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 220497-85-8
Fórmula molecular C22H19NO5
Peso molecular (g/mol) 377.40
Número MDL MFCD01311747
Clave InChI AJXDCHXGNUFBRC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fmoc-d-2-furylalanine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-furan-2-yl propanoic acid, fmoc-beta-2-furyl-d-ala-oh, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-3-2-furyl-d-alanine, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-furan-2-yl propanoic acid, fmoc-3-2-furyl-d-alanine, n-fmoc-3-2-furyl-d-alanine, fmoc-beta-2-furyl-d-ala-oh hplc
PubChem CID 16211163
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-(furan-2-il)propanoico
SMILES OC(=O)C(CC1=CC=CO1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-N-FMOC-(2-Furyl)alanine
Nombre de nota 95%, (98% e.e.)
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a amarillo
Exceso enantiomérico 97.5% min. (HPLC)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.39
Porcentaje de pureza ≥94%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación