Learn More
R-(-)-N-desmetilmefenitoína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | R-(-)-N-Desmethyl Mephenytoin |
| CAS | 65567-32-0 |
| Fórmula molecular | C11H12N2O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2,4-Imidazolidinedione, 5-ethyl-5-phenyl-, (5R)-, 2,4-Imidazolidinedione, 5-ethyl-5-phenyl-, (R)-, (5R)-5-Ethyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, (-)-5-Ethyl-5-phenylhydantoin, (-)-5-Phenyl-5-ethylhydantoin, (-)-Nirvanol, (R)-5-Ethyl-5-phenylhydantoin, (5R)-5-Ethyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione, (R)-(-)-Nirvanol, (R)-5-Ethyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, (R)-5-Phenyl-5-ethylhydantoin, (R)-Nirvanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N2O2/c1-2-11(8-6-4-3-5-7-8)9(14)12-10(15)13-11/h3-7H,2H2,1H3,(H2,12,13,14,15)/t11-/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@@]1(NC(=O)NC1=O)c2ccccc2 |
| Peso molecular (g/mol) | 204.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.0899 |