Learn More
(R)-N-Desacriloilo-Propionil Ibrutinib, TRC
Código de producto. 30011503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011503 10 mg 10 miligramos
30004936 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011503 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28816510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1839099-22-7
Fórmula molecular C25 H26 N6 O2
Peso molecular (g/mol) 442.51
Sinónimo 1-[(3R)-3-[4-Amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]-1-piperidinyl]-1-propanone
Nombre IUPAC 1-[(3R)-3-[4-amino-3-(4-fenoxifenil)pirazolo[3,4-d]pirimidina-1-il]-1-piperidilo]propano-1-uno
SMILES CCC(=O)N1CCC[C@H](C1)n2nc(c3ccc(Oc4ccccc4)cc3)c5c(N)ncnc25
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-N-Desacryloyl N-Propionyl Ibrutinib
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H26N6O2/c1-2-21(32)30-14-6-7-18(15-30)31-25-22(24(26)27-16-28-25)23(29-31)17-10-12-20(13-11-17)33-19-8-4-3-5-9-19/h3-5,8-13,16,18H,2,6-7,14-15H2,1H3,(H2,26,27,28)/t18-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.2117