Learn More
(R)-N-desacriloil N-3-propionil ibrutinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-N-Desacryloyl N-3-Chloropropionyl Ibrutinib |
| CAS | 1288338-96-4 |
| Fórmula molecular | C25 H25 Cl N6 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (R)-N-Desacryloyl N-3-Propionyl Ibrutinib, 1-Propanone, 1-[(3R)-3-[4-amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]-1-piperidinyl]-3-chloro- (ACI), 1-[(3R)-3-[4-Amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]-1-piperidinyl]-3-chloro-1-propanone (ACI), (R)-1-[3-[4-Amino-3-( |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H25ClN6O2/c26-13-12-21(33)31-14-4-5-18(15-31)32-25-22(24(27)28-16-29-25)23(30-32)17-8-10-20(11-9-17)34-19-6-2-1-3-7-19/h1-3,6-11,16,18H,4-5,12-15H2,(H2,27,28,29)/t18-/m1/s1 |
| SMILES | Nc1ncnc2c1c(nn2[C@@H]3CCCN(C3)C(=O)CCCl)c4ccc(Oc5ccccc5)cc4 |
| Nombre IUPAC | 1-[(3R)-3-[4-amino-3-(4-fenoxifenil)pirazolo[3,4-d]pirimidin-1-il]piperidin-1-il]-3-cloropropan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 476.958 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 476.173 |