Learn More
R-(-)-N-Demetil Deprenilo-d5, TRC
Código de producto. 30358369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358369 1 mg 1 miligramo
30350654 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30358369 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2309221MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1217977-04-2
Fórmula molecular C12H10D5N
Peso molecular (g/mol) 178.29
Sinónimo (αR)-α-Methyl-N-2-propyn-1-yl-(benzene-d5)ethanamine, (-)-Desmethylselegiline-d5, (-)-N-Desmethylselegiline-d5, Desmethylselegiline-d5, L-Desmethyldeprenyl-d5, L-Nordeprenyl-d5, N-Desmethylselegiline-d5, Norselegiline-d5
SMILES [2H]C1=C(C(=C(C(=C1[2H])[2H])C[C@@H](C)NCC#C)[2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material R-(-)-N-Demethyl Deprenyl-d5
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15N/c1-3-9-13-11(2)10-12-7-5-4-6-8-12/h1,4-8,11,13H,9-10H2,2H3/t11-/m1/s1/i4D,5D,6D,7D,8D