Learn More
(R)-N-BOC-propargilglicina, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10314172 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10314172 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10157013 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10314172 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 362850010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 63039-46-3 | C10H14NO4 | 212.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 63039-46-3
Fórmula molecular C10H14NO4
Peso molecular (g/mol) 212.23
Número MDL MFCD01320886
Clave InChI AMKHAJIFPHJYMH-SSDOTTSWSA-M
Sinónimo boc-d-propargylglycine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, n-boc-2-propargyl-d-glycine, boc-d-pra-oh, s-n-boc-propargylglycine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, boc-d-gly propargyl-oh, boc-r-2-propargylglycine, n-tert-butoxycarbonyl-3-ethynyl-d-alanine, 2-r-tert-butoxycarbonylaminopent-4-ynoic acid
PubChem CID 7009126
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]pent-4-inoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC#C)C([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material (R)-N-BOC-Propargylglycine
Punto de fusión 93.0°C to 98.0°C
Nombre de nota 98% ee
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.23
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (R)-N-BOC-Propargylglycine
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.