Learn More
(R)-N-BOC-alilglicina, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10652423 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10652423 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10500362 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10652423 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 362845000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 170899-08-8 | C10H17NO4 | 215.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 170899-08-8
Fórmula molecular C10H17NO4
Peso molecular (g/mol) 215.25
Número MDL MFCD01320882
Clave InChI BUPDPLXLAKNJMI-SSDOTTSWSA-N
Sinónimo boc-d-allylglycine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, boc-alpha-allyl-d-gly, boc-d-allyglycine.dcha, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, 4-pentenoic acid, 2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2r, boc-d-allylglycine.dcha, d-boc-allylglycine, boc-d-allyglycine?dcha, boc-d-allyglycine?cha
PubChem CID 638723
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]pent-4-enoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC=C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-N-BOC-Allylglycine
Nombre de nota 95%, (98% e.e.)
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Exceso enantiomérico 97.5% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Rotación específica -9.5° to -12.5° (20°C, 589nm) (c=1, methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.25
Porcentaje de pureza 95%,98% ee
Forma física Líquido viscoso