Learn More
(R)-N-BOC-4-clorofenilalanina, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific™
Código de producto. 10733983 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10733983 5 g 5 g
10457972 1 g 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10733983 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 362920050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 57292-44-1
Fórmula molecular C14H18ClNO4
Peso molecular (g/mol) 299.75
Número MDL MFCD00076978
Clave InChI BETBOAZCLSJOBQ-LLVKDONJSA-N
Sinónimo boc-d-phe 4-cl-oh, boc-4-chloro-d-phenylalanine, boc-d-4-chlorophe, boc-d-4-chlorophenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-4-chloro-d-phenylalanine, n-boc-4-chloro-d-phenylalanine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, r-n-boc-4-chlorophenylalanine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, d-phenylalanine, 4-chloro-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl
PubChem CID 7018791
Nombre IUPAC ácido (2R)-3-(4-clorofenil)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-N-BOC-4-Chlorophenylalanine
Nombre de nota 95%, (98% e.e.)
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 110°C
Color Blanco
Exceso enantiomérico 97.5% min. (HPLC)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.75
Porcentaje de pureza 95%,98% ee
Forma física Polvo