Learn More
(R)-(-)-N-BOC-3-pirrolidinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10775905 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10775905 5 g Frasco de vidrio 5 g
10674555 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10775905 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 396860050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 109431-87-0 | Molecular Formula: C9H17NO3 | Molecular Weight: 187.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109431-87-0
Fórmula molecular C9H17NO3
Peso molecular (g/mol) 187.24
Número MDL MFCD01317838
Clave InChI APCBTRDHCDOPNY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo r-1-boc-3-hydroxypyrrolidine, r-1-n-boc-3-hydroxypyrrolidine, r---n-boc-3-pyrrolidinol, r-n-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxypyrrolidine, tert-butyl 3r-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, r-n-boc-3-pyrrolidinol, r-bochp, r-tert-butyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, r-n-boc-3-hydropyrrolidine, r---boc-3-pyrrolidinol
PubChem CID 6544479
Nombre IUPAC (3R)-3-hidroxipirrolidina-1-carboxilato terbutílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-N-BOC-3-pyrrolidinol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 62°C to 65°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Rotación específica -25° to -27° (20°C, 589nm) (C=1, methanol)
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(-)-N-BOC-3-pyrrolidinol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.