Learn More
(R)-(+)-N-BOC-3-aminopirrolidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10071614 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10071614 1 g Frasco de vidrio 1 g
10143164 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10071614 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 398270010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 147081-49-0 | C9H18N2O2 | 186.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147081-49-0
Fórmula molecular C9H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 186.25
Número MDL MFCD03419272
Clave InChI CMIBWIAICVBURI-SSDOTTSWSA-N
Sinónimo r-+-1-boc-3-aminopyrrolidine, r-1-boc-3-aminopyrrolidine, r-3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, r-tert-butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 3r-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, r-bocap, r-+-n-boc-3-aminopyrrolidine, 3r-3-amino-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine, r-n-boc-3-aminopyrrolidine, r-3-amino-n-boc-pyrrolidine
PubChem CID 854070
Nombre IUPAC (3R)-3-aminopirrolidina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-N-BOC-3-aminopyrrolidine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.0980g/mL
Punto de ebullición 243.0°C to 244.0°C
Temperatura de inflamación 91°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.098
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(+)-N-BOC-3-aminopyrrolidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • EUH044-Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.