Learn More
Ácido (R)-N-BOC-3-amino-3-fenilpropanoico, 95 %, 98 % EE, ACROS Organics™
Código de producto. 10374212 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10374212 1 g Glass bottle 1 g
10055123 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10170662 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10374212 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 362860010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 161024-80-2
Fórmula molecular C14H19NO4
Peso molecular (g/mol) 265.31
Número MDL MFCD01320859
Clave InChI JTNQFJPZRTURSI-LLVKDONJSA-N
Sinónimo r-n-boc-3-amino-3-phenylpropanoic acid, r-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, boc-r-3-amino-3-phenylpropionic acid, boc-beta-phe-oh, r-3-boc-amino-3-phenylpropionic acid, r-3-boc-amino-3-phenylpropanoic acid, boc-r-phenylalanine, 3r-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, r-3-tert-butoxycarbonylamino-3-phenyl-propionic acid
PubChem CID 7009108
Nombre IUPAC ácido (3R)-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-3-fenilpropanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-N-BOC-3-Amino-3-phenylpropanoic acid
Nombre de nota 98% ee
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 123.4°C
Color Blanco
Exceso enantiomérico 97.5% min.
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Glass bottle
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.31
Porcentaje de pureza 95%,98% ee
Forma física Powder