Learn More
(R)-N-Boc-2-hidroximetilmorfolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456528
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15456528 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15456528 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60062.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-N-Boc-2-hydroxymethylmorpholine
CAS 135065-71-3
Fórmula molecular C10H19NO4
Número MDL MFCD09260605
Sinónimo r-n-boc-2-hydroxymethylmorpholine, r-tert-butyl 2-hydroxymethyl morpholine-4-carboxylate, tert-butyl 2r-2-hydroxymethyl morpholine-4-carboxylate, r-4-boc-2-hydroxymethyl-morpholine, r-2-hydroxymethylmorpholine-4-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-r-morpholin-2-yl methanol, r-2-hydroxymethyl-morpholine-4-carboxylic acid tert-butyl ester, ksc496k2p, r-4-n-boc-2-morpholinemethanol, r-n-boc-2-hydroxymethyl morpholine
Clave InChI FJYBLMJHXRWDAQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCOC(CO)C1
Nombre IUPAC (2R)-2-(hidroximetil)morfolina-4-carboxilato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 217.27
Cantidad 1 g
PubChem CID 1512576
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.27
Porcentaje de pureza 99%