Learn More
Ácido (R)-N-Boc-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-3-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15479475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15479475 1 g 1 g
15489475 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15479475 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51965.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 115962-35-1 | C15H18NO4 | 276.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115962-35-1
Fórmula molecular C15H18NO4
Peso molecular (g/mol) 276.31
Número MDL MFCD00143818
Clave InChI HFPVZPNLMJDJFB-GFCCVEGCSA-M
Sinónimo boc-d-tic-oh, r-2-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, boc-d-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, n-boc-d-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3r-2-tert-butoxy carbonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, r---n-boc-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, 3r-2-tert-butoxycarbonyl-3,4-dihydro-1h-isoquinoline-3-carboxylic acid, r---2-tertbutoxycarbonyl-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, boc-d-tic, ambotzbaa1055
PubChem CID 688607
Nombre IUPAC (3R)-2-[(tert-butoxy)carbonyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC2=CC=CC=C2C[C@@H]1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-N-Boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.32
Porcentaje de pureza 98%