Learn More
(R)-N-Benciloxicarbonil-2-piperidinmetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-N-Benzyloxycarbonyl-2-piperidinemethanol |
| CAS | 154499-13-5 |
| Fórmula molecular | C14 H19 N O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-Piperidinecarboxylic acid, 2-(hydroxymethyl)-, phenylmethyl ester, (2R)-, 1-Piperidinecarboxylic acid, 2-(hydroxymethyl)-, phenylmethyl ester, (+)-, Phenylmethyl (2R)-2-(hydroxymethyl)-1-piperidinecarboxylate, (r)-Benzyl 2-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, (R)-2-Hydroxymethylpiperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, (R)-Benzyl 2-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, (2R)-1-Benzyloxycarbonyl-2-piperidinemethanol, (R)-1-Cbz-2-Hydroxymethylpiperidine, (2R)-1-Cbz-2-hydroxymethyl-piperidine, (R)-N-Benzyloxycarbonyl-2-piperidinemethanol, (2R)-2-(Hydroxymethyl)-1-piperidinecarboxylic acid phenylmethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19NO3/c16-10-13-8-4-5-9-15(13)14(17)18-11-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13,16H,4-5,8-11H2/t13-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1CCCCN1C(=O)OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-(hidroximetil)piperidina-1-carboxilato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 249.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.1365 |