Learn More
(R)-N-Benzil-3-metoxi-2-(N-metilacetamido)propanamida, TRC
Código de producto. 30133633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133633 100 mg 100 miligramos
30134598 10 mg 10 miligramos
30006200 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133633 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM315215100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2742962-60-1
Fórmula molecular C14H20N2O3
Peso molecular (g/mol) 264.32
Sinónimo (R)-N-Benzyl-2-[N-acetyl N-Methyl-amino]-3-methoxypropionamide;
Nombre IUPAC (2R)-2-[acetil(metil)amino]-N-bencil-3-metoxipropanamida
SMILES O=C([C@H](N(C(C)=O)C)COC)NCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R)-N-Benzyl-3-methoxy-2-(N-methylacetamido)propanamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20N2O3/c1-11(17)16(2)13(10-19-3)14(18)15-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-10H2,1-3H3,(H,15,18)/t13-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.15
Porcentaje de pureza >95%