Learn More
(R)-N-bencil-3-metoxi-2-(metilamino)propanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-N-Benzyl-3-methoxy-2-(methylamino)propanamide |
| CAS | 2295925-92-5 |
| Fórmula molecular | C12H18N2O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Lacosamide Impurity 25 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18N2O2/c1-13-11(9-16-2)12(15)14-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11,13H,8-9H2,1-2H3,(H,14,15)/t11-/m1/s1 |
| SMILES | CN[C@H](COC)C(=O)NCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | (2R)-N-bencil-3-metoxi-2-(metilamino)propanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 222.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.1368 |