Learn More
R)-(+)-N-bencil-1-feniletilamina, TRC
Código de producto. 30329215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30329215 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30329215 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB28873525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-N-Benzyl-1-phenylethylamine
CAS 38235-77-7
Fórmula molecular C15 H17 N
Cantidad 25 g
Sinónimo (αR)-α-Methyl-N-(phenylmethyl)benzenemethanamine, (+)-Benzylphenethylamine, (+)-N-Benzyl-1-phenylethylamine, (+)-N-Benzyl-α-phenylethylamine, (R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine, (R)-Benzyl(α-methylbenzyl)amine, (R)-N-(α-Methylbenzyl)-N-benzylamine, (R)-N-Benzyl-1-phenyl-1-ethylamine, (R)-N-Benzyl-1-phenylethanamine, (R)-N-Benzyl-1-phenylethylamine, (R)-N-Benzyl-N-α-methylbenzylamine, (R)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine, (R)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine, Benzyl((R)-1-phenylethyl)amine, N-Benzyl((R)-1-phenylethyl)amine, N-Benzyl-(R)-α-methylbenzylamine, N-[(R)-1-Phenylethyl]benzylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17N/c1-13(15-10-6-3-7-11-15)16-12-14-8-4-2-5-9-14/h2-11,13,16H,12H2,1H3/t13-/m1/s1
SMILES C[C@@H](NCc1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC (1R)-N-bencil-1-feniletanamina
Peso molecular (g/mol) 211.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.1361