Learn More
(R)-(+)-N-Bencil-1-feniletilamina, ChiPros 99+%, ee 96+%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11384186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11384186 25 g 25 g
11374186 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384186 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19298.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38235-77-7
Fórmula molecular C15H17N
Peso molecular (g/mol) 211.308
Número MDL MFCD00015010
Clave InChI ZYZHMSJNPCYUTB-CYBMUJFWSA-N
Sinónimo r-+-n-benzyl-1-phenylethylamine, r-n-benzyl-1-phenylethanamine, r-+-n-benzyl-alpha-methylbenzylamine, benzyl 1r-1-phenylethyl amine, r-n-benzyl-1-phenylethylamine, 1r-1-phenylethyl benzylamine, 1r-n-benzyl-1-phenylethanamine, s---n-benzyl-alpha-phenethylamine, pubchem5974
PubChem CID 1268086
Nombre IUPAC (1R)-N-bencil-1-feniletanamina
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)NCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-N-Benzyl-1-phenylethylamine
Densidad 1.01
Punto de ebullición 171°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Notas del porcentaje del ensayo ≥ 96 % ee
Índice de refracción 1.563
Cantidad 25 g
Beilstein 3589990
Sensibilidad Air Sensitive
Rotación óptica +39° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.31
Porcentaje de pureza ≥99%