Learn More
Clorhidrato de (R)-N-bencil-1-(naftalen-1-il)etanamina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de (R)-N-bencil-1-(naftalen-1-il)etanamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-N-Benzyl-1-(naphthalen-1-yl)ethanamine Hydrochloride |
| CAS | 163831-65-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (R)-N-Benzyl-1-(naphthalen-1-yl)ethanamine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H19 N . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-Naphthalenemethanamine, α-methyl-N-(phenylmethyl)-, hydrochloride (1:1), (αR)-, 1-Naphthalenemethanamine, α-methyl-N-(phenylmethyl)-, hydrochloride, (R)-, 1-Naphthalenemethanamine, α-methyl-N-(phenylmethyl)-, hydrochloride, (αR)- (9CI), (R)-N-Benzyl-1-(naphthalen-1-yl)ethanamine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H19N.ClH/c1-15(20-14-16-8-3-2-4-9-16)18-13-7-11-17-10-5-6-12-19(17)18;/h2-13,15,20H,14H2,1H3;1H/t15-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.C[C@@H](NCc1ccccc1)c2cccc3ccccc23 |
| Nombre IUPAC | (1R)-N-bencil-1-(1-naftil)etanamina;clorhidrato |
| Mostrar más |