Learn More
Clorhidrato de (R)-(+)-N-alil-1-feniletilamina, 95 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10011821 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10011821 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10011821
Marca: Thermo Scientific Acros 337850010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-N-Allyl-1-phenylethylamine hydrochloride
CAS 204587-86-0
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H15N·HCl
Fórmula lineal C6H5CH(CH3)NHCH2CHCH2·HCl
Número MDL MFCD01862108
Cantidad 1 g
Sinónimo r--n-allyl-1-phenylethylamine hydrochloride, 1r-1-phenylethyl prop-2-en-1-yl amine hydrochloride, r-+-n-2-allyl phenylethylamine, r-n-1-phenylethyl prop-2-en-1-amine hydrochloride
Clave InChI BAFILFKLBRDSLS-HNCPQSOCSA-N
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)NCC=C.Cl
Nombre IUPAC N-[(1R)-1-feniletil]prop-2-en-1-amina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 197.71
PubChem CID 53393158
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.71
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvos o fragmentos