Learn More
(R)-N-acetil-6-(4-aminofenil)-4,5-dihidro-5-metil-3(2H)-piridazinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-N-Acetyl-6-(4-aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinone |
| CAS | 220246-81-1 |
| Fórmula molecular | C13 H15 N3 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15N3O2/c1-8-7-12(18)15-16-13(8)10-3-5-11(6-4-10)14-9(2)17/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,18)/t8-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CC(=O)NN=C1c2ccc(NC(=O)C)cc2 |
| Nombre IUPAC | N-[4-[(4R)-4-metil-6-oxo-4,5-dihidro-1H-piridazin-3-il]fenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 245.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.1164 |