Learn More
(R)-(-)-N-3-bencilnirvanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(-)-N-3-Benzylnirvanol |
| CAS | 790676-41-4 |
| Fórmula molecular | C18 H18 N2 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18N2O2/c1-2-18(15-11-7-4-8-12-15)16(21)20(17(22)19-18)13-14-9-5-3-6-10-14/h3-12H,2,13H2,1H3,(H,19,22)/t18-/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@@]1(NC(=O)N(Cc2ccccc2)C1=O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (5R)-3-bencil-5-etil-5-fenilimidazolidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 294.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.1368 |