Learn More
(R)-(+)-N-(2-Hidroxietil)-α -feniletilamina, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10777202 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10777202 1 g Frasco de vidrio 1 g
10642912 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10777202 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 338820010
 Artículo restringido
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 80548-31-8
Fórmula molecular C10H15NO
Peso molecular (g/mol) 165.23
Número MDL MFCD01862171
Clave InChI GXIWMXAAPLZOBY-SECBINFHSA-N
Sinónimo r-+-2-1-phenylethyl amino ethanol, 2-1r-1-phenylethyl amino ethan-1-ol, 2-1r-1-phenylethyl amino ethanol, 2-r-alpha-methylbenzylamino ethanol, ethanol, 2-1r-1-phenylethyl amino, r-+-n-2-hydroxyethyl-phenylethylamine, r-+-n-2-hydroxyethyl-alpha-methylbenzylamine, r-+-n-2-hydroxyethyl-alpha-phenylethylamine
PubChem CID 6993821
Nombre IUPAC 2-[[(1R)-1-feniletil]amino]etanol
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)NCCO
Spécification
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-N-(2-Hydroxyethyl)-α-phenylethylamine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5320 to 1.5350
Cantidad 1 g
Condición de rotación específica +44° (22°C c=1,C2H5OH)
Rotación específica + 44.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-(+)-N-(2-Hydroxyethyl)-a-phenylethylamine
Mention d'avertissement
  • Atención
Catégorie de danger
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Mention de danger
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Conseils de prudence
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.