Learn More
(R)-N-(1-(naftalen-1-il)etil)-3-(3-(trifluorometil)fenil)propanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-N-(1-(Naphthalen-1-yl)ethyl)-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)propanamide |
| CAS | 1005450-55-4 |
| Fórmula molecular | C22 H20 F3 N O |
| Cantidad | 200 mg |
| Sinónimo | Benzenepropanamide','N-[(1R)-1-(1-naphthalenyl)ethyl]-3-(trifluoromethyl)-, N-[(1R)-1-(1-Naphthalenyl)ethyl]-3-(trifluoromethyl)benzenepropanamide, N-[1-(R)-(1-Naphthyl)ethyl]-3-[3-trifluoromethylphenyl]propanamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H20F3NO/c1-15(19-11-5-8-17-7-2-3-10-20(17)19)26-21(27)13-12-16-6-4-9-18(14-16)22(23,24)25/h2-11,14-15H,12-13H2,1H3,(H,26,27)/t15-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](NC(=O)CCc1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc3ccccc23 |
| Nombre IUPAC | N-[(1R)-1-naftalen-1-iletil]-3-[3-(trifluorometil)fenil]propanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 371.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 371.1497 |