Learn More
(R)-N-[1-[Isopropil(metil)aminopropan-2-il]-4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]benzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-N-[1-(Isopropyl(methyl)aminopropan-2-yl)]-4-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]benzamide |
| CAS | 1418293-22-7 |
| Fórmula molecular | C17H21F3N4O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N-[(1R)-1-Methyl-2-[methyl(1-methylethyl)amino]ethyl]-4-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]-benzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21F3N4O2/c1-10(2)24(4)9-11(3)21-15(25)13-7-5-12(6-8-13)14-22-16(26-23-14)17(18,19)20/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3,(H,21,25)/t11-/m1/s1 |
| SMILES | O=C(N[C@H](C)CN(C)C(C)C)C1=CC=C(C2=NOC(C(F)(F)F)=N2)C=C1 |
| Nombre IUPAC | (R)-N-(1-(isopropil(metil)amino)propan-2-il)-4-(5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il)benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 370.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 670.16 |