Learn More
Éster 1-etílico de (R)-N-(1-carboxietil)-D-norvalina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-N-(1-Carboxyethyl)-D-norvaline 1-Ethyl Ester |
| CAS | 145682-38-8 |
| Fórmula molecular | C10H19NO4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-[(1R)-1-Carboxyethyl]-D-norvaline 1-Ethyl Ester, (R)-2-(((R)-1-Ethoxy-1-oxopentan-2-yl)amino)propanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H19NO4/c1-4-6-8(10(14)15-5-2)11-7(3)9(12)13/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-,8-/m1/s1 |
| SMILES | O=C(OCC)[C@H](N[C@H](C)C(O)=O)CCC |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-[[(2R)-1-etoxi-1-oxopentan-2-il]amino]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 217.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.1314 |