Learn More
R&D Systems™ Mouse IL-1 RII (NP_034685) VersaClone cDNA
Código de producto. 18724058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18724058 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18724058 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Interleukin 1 Receptor II
The Mouse IL-1 RII (NP_034685) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for IL-1 RII, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The IL-1 RII insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Cantidad 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans