Learn More
Tocris Bioscience™ (R)-MG 132, >98%
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18727806
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18727806 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18727806
Marca: Tocris Bioscience™ 6033/10
Potent 20S proteasome inhibitor
Potent 20S proteasome inhibitor (IC50 = 0.22 nM). Exhibits cytostatic and cytotoxic effects in tumor cells in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 1211877-36-9
Cantidad 10 mg
Tipo de producto N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-leucyl-N-[(1S)-1-formyl-3-methylbutyl]-D-leucinamide
Peso molecular 475.63