Learn More
MedChemExpress (R)-MG-132
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.0% |
| CAS | 1211877-36-9 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Peso molecular | 475.62 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (210.25 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | (S,R,S)-(-)-MG-132∣ Z-Leu-D-Leu-Leu-al |