Learn More
Sal sódica del ácido R-mevalónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | R-Mevalonic Acid Sodium Salt |
| CAS | 96949-03-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C6H11NaO4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (3R)- 3,5-Dihydroxy-3-methylpentanoic Acid, (R)-3,5-Dihydroxy-3-methylvaleric Acid Sodium Salt, (R)-(-)-Mevalonic Acid Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O4.Na/c1-6(10,2-3-7)4-5(8)9;/h7,10H,2-4H2,1H3,(H,8,9);/q;+1/p-1 |
| SMILES | OCC[C@](O)(C)CC(O[Na])=O |
| Nombre IUPAC | (R)-3,5-dihidroxi-3-metilpentanoato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 170.14 |
| Mostrar más |