Learn More
(R)-Metoprolol, TRC
Código de producto. 30480223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30480223 1 mg 1 miligramo
30469046 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30480223 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3387751MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51384-51-1
Fórmula molecular C15 H25 N O3
Peso molecular (g/mol) 267.36
Sinónimo (RS)-Metoprolol, (±)-Metoprolol, 1-Isopropylamino-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol, 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol, Beatrolol, CGP 2175, Meijoprolol, Metocard, Metohexal, Metoprolol, Seroken, Spesicor, Toprol, dl-Metoprolol, 2-Propanol, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-
Nombre IUPAC (2R)-1-[4-(2-2-metoxietil)fenoxi]-3-(propan-2-ilamino)propano-2-ol
SMILES COCCc1ccc(OC[C@H](O)CNC(C)C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Metoprolol
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H25NO3/c1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3/h4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3/t14-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.1834