Learn More
(R)-Metoprolol-D7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Metoprolol-d7 |
| CAS | 1292907-84-6 |
| Fórmula molecular | C15H18D7NO3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (2R)-1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H25NO3/c1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3/h4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3/t14-/m1/s1/i1D3,2D3,12D |
| SMILES | COCCC(C=C1)=CC=C1OC[C@H](O)CNC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | (R)-1-(4-(2-metoxietil)fenoxi)-3-((propan-2-il-d7)amino)propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 274.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.23 |