Learn More
(R)-Metil 5-Oxopirrolidina-2-carboxilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Methyl 5-Oxopyrrolidine-2-carboxylate |
| CAS | 64700-65-8 |
| Fórmula molecular | C6H9NO3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | (R)-5-(Methoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone, (R)-Methyl 2-pyrrolidone-5-carboxylateMethyl (R)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, Methyl (R)-pyroglutamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9NO3/c1-10-6(9)4-2-3-5(8)7-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1CCC(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | (2R)-5-oxopirrolidin-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 143.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.0582 |