Learn More
Ácido (R)-(-)-alfa-metoxifenilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10490301 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10490301 1 g Frasco de vidrio 1 g
10390634 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10490301
Marca: Thermo Scientific Acros 224470010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3966-32-3 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de derivatización quiral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3966-32-3
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00004250
Clave InChI DIWVBIXQCNRCFE-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo r---alpha-methoxyphenylacetic acid, r-2-methoxy-2-phenylacetic acid, 2r-2-methoxy-2-phenylacetic acid, r-methoxyphenylacetic acid, r-methoxy phenyl acetic acid, methoxy phenyl acetic acid #, r---.alpha.-methoxyphenylacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-methoxy-, r, o-methyl-d-mandelic acid, ksc496q9j
PubChem CID 2724294
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-metoxi-2-fenilacético
SMILES COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-α-Methoxyphenylacetic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 64°C to 67°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH(OCH3)COOH
Cantidad 1 g
Beilstein 10, 195
Condición de rotación específica −160.40° (20°C c=1,methanol)
Rotación específica -160.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino o agujas