Learn More
(R)-metotrexato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Methotrexate |
| CAS | 51865-79-3 |
| Fórmula molecular | C20H22N8O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (R)-2-(4-{[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl](methyl)amino}benzamido)pentanedioic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H22N8O5/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27)/t13-/m1/s1 |
| SMILES | CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@H](CCC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-il)metil-metilamino]benzoil]amino]pentanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 454.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 454.1713 |