Learn More
(R)-(-)-Hidrocloruro de mepivacaína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(-)-Mepivacaine Hydrochloride |
| CAS | 34333-72-7 |
| Fórmula molecular | C15 H22 N2 O . Cl H |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (R)-(-)-Mepivacaine Hydrochloride, (2R)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide Hydrochloride, (-)-Mepivacaine Hydrochloride, (R)-Mepivacaine Hydrochloride, D-(-)-Mepivacaine Hydrochloride, D-Mepivacaine Hydrochloride, (R)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22N2O.ClH/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)16-15(18)13-9-4-5-10-17(13)3;/h6-8,13H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,16,18);1H/t13-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.CN1CCCC[C@@H]1C(=O)Nc2c(C)cccc2C |
| Nombre IUPAC | (2R)-N-(2,6-dimetilfenil)-1-metilpiperidina-2-carboxamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 282.809 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.15 |