Learn More
(R)-Mefenitoína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Mephenytoin |
| CAS | 71140-51-7 |
| Fórmula molecular | C12H14N2O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,4-Imidazolidinedione, 5-ethyl-3-methyl-5-phenyl-, (5R)-, 2,4-Imidazolidinedione, 5-ethyl-3-methyl-5-phenyl-, (R)-, (5R)-5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, (-)-5-Ethyl-3-methyl-5-phenylhydantoin, (-)-Mephenytoin, (-)-Mesantoin, (5R)-5-Ethyl-3-methyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione, (R)-Mephenytoin, l-Mephenytoin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N2O2/c1-3-12(9-7-5-4-6-8-9)10(15)14(2)11(16)13-12/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,16)/t12-/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@@]1(NC(=O)N(C)C1=O)c2ccccc2 |
| Peso molecular (g/mol) | 218.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.1055 |