Learn More
(R)-(+)-Menthofuran (>85%), TRC
Código de producto. 30011520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011520 100 mg 100 miligramos
17942645 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011520 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM218861100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17957-94-7
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.22
Sinónimo (6R)-4,5,6,7-Tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran, (+)-Menthofuran, (6R)-3,6-Dimethyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran, (R)-3,6-Dimethyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzofuran, (R)-Menthofuran
Nombre IUPAC (6R)-3,6-dimetil-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzofurano
SMILES C[C@@H]1CCc2c(C)coc2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-Menthofuran
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O/c1-7-3-4-9-8(2)6-11-10(9)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t7-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.1045