Learn More
Clorhidrato de M-(-)-Mecamilamina, TRC
Código de producto. 30482302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482302 50 mg 50 miligramos
30481621 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30482302 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM20259050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107596-31-6
Fórmula molecular C11 H21 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 203.75
Sinónimo Bicyclo[2.2.1]heptan-2-amine, N,2,3,3-tetramethyl-, hydrochloride, (1S,2R,4R)- (9CI), Bicyclo[2.2.1]heptan-2-amine, N,2,3,3-tetramethyl-, hydrochloride, (1S-exo)-, (-)-Mecamylamine hydrochloride, NIH 11009, R-(-)-Mecamylamine hydrochloride
Nombre IUPAC (1R,3R,4S)-N,2,2,3-tetrametilbiciclo[2.2.1]heptano-3-amina; Cloruro
SMILES Cl.CN[C@]1(C)[C@H]2CC[C@H](C2)C1(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material R-(-)-Mecamylamine Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H21N.ClH/c1-10(2)8-5-6-9(7-8)11(10,3)12-4;/h8-9,12H,5-7H2,1-4H3;1H/t8-,9+,11-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.1441