Learn More
R-Mannostatina A, Clorhidrato (~90%), TRC
Código de producto. 30465374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30465374 0.5 mg 0.50 miligramo
30470207 5 mg 5 miligramos
30475527 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30465374 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM1665550.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134677-22-8
Fórmula molecular C6H13NO3S . HCl
Peso molecular (g/mol) 215.7
Sinónimo (1S,2S,3S,4R,5S)-4-Amino-5-(methylthio)cyclopentane-1,2,3-triol Hydrochloride
Nombre IUPAC (1S,2S,3S,4R,5S)-4-amino-5-metilsulfanilciclopentano-1,2,3-triol; Cloruro
SMILES Cl.CS[C@H]1[C@H](N)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material R-Mannostatin A, Hydrochloride
Cantidad 0.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO3S.ClH/c1-11-6-2(7)3(8)4(9)5(6)10;/h2-6,8-10H,7H2,1H3;1H/t2-,3+,4+,5+,6+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.0383