Learn More
(R)-Lotaustralin, TRC
Código de producto. 17942225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17942225 2.5 mg 2.50 miligramo
17933555 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17942225 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4712502.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 534-67-8
Fórmula molecular C11 H19 N O6
Peso molecular (g/mol) 261.27
Sinónimo 2-(β-D-Glucopyranosyloxy)-2-methylbutyronitrile, 2-(β-D-Glucopyranosyloxy)-2-methyl-butanenitrile;
Nombre IUPAC 2-metil-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxoxox-2-il]oxibutanenitrilo
SMILES CCC(C)(O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lotaustralin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H19NO6/c1-3-11(2,5-12)18-10-9(16)8(15)7(14)6(4-13)17-10/h6-10,13-16H,3-4H2,1-2H3/t6-,7-,8+,9-,10+,11?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.1212
Porcentaje de pureza >95%