Learn More
(R)-lofexidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Lofexidine |
| CAS | 81447-78-1 |
| Fórmula molecular | C11 H12 Cl2 N2 O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1H-Imidazole, 2-[(1R)-1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-, 1H-Imidazole, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-, (R)-, 2-[(1R)-1-(2,6-Dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole, (-)-Lofexidine, (R)-(-)-Lofexidine, Levlofexidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12Cl2N2O/c1-7(11-14-5-6-15-11)16-10-8(12)3-2-4-9(10)13/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,14,15)/t7-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](Oc1c(Cl)cccc1Cl)C2=NCCN2 |
| Nombre IUPAC | 2-[(1R)-1-(2,6-diclorofenoxi)etil]-4,5-dihidro-1H-imidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 259.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.0327 |