Learn More
(R)-Lisofilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lisofylline |
| CAS | 100324-81-0 |
| Fórmula molecular | C13 H20 N4 O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1-[(5R)-5-hydroxyhexyl]-3,7-dimethyl-, 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1-(5-hydroxyhexyl)-3,7-dimethyl-, (R)-, 3,7-Dihydro-1-[(5R)-5-hydroxyhexyl]-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, (R)-1-(5-Hydroxyhexyl)-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione, (R)-Lisofylline, (R)-Lisophylline, CT 1501R, Lisofylline, Lisophylline, ProTec |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-12(19)10-11(14-8-15(10)2)16(3)13(17)20/h8-9,18H,4-7H2,1-3H3/t9-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](O)CCCCN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O |
| Nombre IUPAC | 1-[(5R)-5-hidroxihexil]-3,7-dimetilpurina-2,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 280.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.1535 |