Learn More
Sal sódica de (R)-lisinopril, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Lisinopril Sodium Salt |
| CAS | 1356019-70-9 |
| Fórmula molecular | C21H31N3NaO5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (R)-1-[N2-(1-Carboxy-3-phenylpropyl)-L-lysyl]L-proline Sodium, N2-[(1R)-1-Carboxy-3-phenylpropyl)-L-lysyl]L-proline Sodium |
| SMILES | O=C(N1[C@H](C(O)=O)CCC1)[C@H](CCCCN)N[C@@H](C(O)=O)CCC2=CC=CC=C2.[Na] |
| Peso molecular (g/mol) | 428.48 |