Learn More
(R)-linezolid-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Linezolid-d3 |
| CAS | 1795786-02-5 |
| Fórmula molecular | C16H17D3FN3O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-[[(5R)-3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20FN3O4/c1-11(21)18-9-13-10-20(16(22)24-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-23-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m1/s1/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(=O)NC[C@@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2 |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trideuterio-N-[[(5R)-3-(3-fluoro-4-morfolin-4-ilfenil)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-il]metil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 340.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 340.1626 |