Learn More
(R)-(-)-Linalool, 95 % (suma de enantiómeros), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10643415 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10643415 25 g Frasco de vidrio 25 g
10421864 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10643415 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428310250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 126-91-0 | C10H18O | 154.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126-91-0
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Número MDL MFCD00135469
Clave InChI CDOSHBSSFJOMGT-JTQLQIEISA-N
Sinónimo --linalool, 3r-linalool, r---linalool, unii-3u21e3v8i2, 1,6-octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, 3r, 3r-3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol, l-linalool, 3r,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol, r-3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol, linalool +
PubChem CID 443158
ChEBI CHEBI:28
Nombre IUPAC (3R)-3,7-dimetilocta-1,6-dien-3-ol
SMILES CC(=CCCC(C)(C=C)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-Linalool
Nombre de nota 95% (sum of enantiomers)
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8620g/mL
Punto de ebullición 196.0°C to 198.0°C
Temperatura de inflamación 75°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4600 to 1.4640 (20°C, 589nm)
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 5550
Gravedad específica 0.862
Rotación específica -15° to -21° (20°C, 589nm) (neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 95% (sum of enantiomers)
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(-)-Linalool
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.