Learn More
(R)-(+)-Limoneno, 96 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11301697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11301697 500 mL 500 ml
11391687 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11301697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04733.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5989-27-5 | C10H16 | 136.24 g/mol
Molde quiral. Disolvente biodegradable. El limoneno se utiliza como disolvente para la impresión 3D de filamentos fundidos en productos cosméticos, como fragancia y como biocombustible. Es útil para promover la pérdida de peso, prevenir y tratar el cáncer, así como la bronquitis. También se utiliza en alimentos, bebidas, chicles, como agente aromatizante y agente de reducción para disolver el poliestireno. Actúa como un intermediario quiral para la síntesis de productos naturales.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El limoneno se utiliza como disolvente para la impresión 3D de filamentos fundidos en productos cosméticos, como fragancia y como biocombustible. Es útil para promover la pérdida de peso, prevenir y tratar el cáncer, así como la bronquitis. También se utiliza en alimentos, bebidas, chicles, como agente aromatizante y agente de reducción para disolver el poliestireno. Actúa como intermedio quiral para la síntesis de productos naturales y como repelente de insectos.
Solubilidad
Miscible con alcohol, cloroformo, éter y disulfuro de carbono. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5989-27-5
Fórmula molecular C10H16
Peso molecular (g/mol) 136.24
Número MDL MFCD00062991
Clave InChI XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
Sinónimo d-limonene, +-limonene, r-+-limonene, +-4r-limonene, +-carvene, +-dipentene, citrene, +-p-mentha-1,8-diene, 4r-limonene, d-+-limonene
PubChem CID 440917
ChEBI CHEBI:15382
Nombre IUPAC (4R)-1-metil-4-prop-1-en-2-ilciclohexeno
SMILES CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-Limonene
Nombre de nota stabilized
Punto de fusión -74°C
Densidad 0.841
Punto de ebullición 177°C to 178°C
Temperatura de inflamación 48°C (118°F)
Olor Fruit-like
Índice de refracción 1.473
Cantidad 500 mL
Número UN 2052
Beilstein 2204754
Índice Merck 14,5493
Información de solubilidad Miscible with alcohol,chloroform,ether and carbondisulfide.Immiscible with water.
Rotación óptica +115° (c=10 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.23
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (+)-Limonene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: D-Limonene