Learn More
(R)-limoneno 1,2-epóxido (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Limonene 1,2-epoxide (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 203719-54-4 |
| Fórmula molecular | C10H16O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (4R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane, (R)-Limonene Epoxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9?,10?/m1/s1 |
| SMILES | CC(=C)[C@@H]1CCC2(C)OC2C1 |
| Nombre IUPAC | (3R)-6-metil-3-prop-1-en-2-il-7-oxabiciclo[4.1.0]heptano |
| Peso molecular (g/mol) | 152.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.1201 |