Learn More
(R)-Laudanosina, TRC
Código de producto. 30009783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009783 5 mg 5 miligramos
30004806 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009783 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL1785205MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85-63-2
Fórmula molecular C21H27NO4
Peso molecular (g/mol) 357.44
Sinónimo (1R)-1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-isoquinoline, (R)-1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-isoquinoline, 1βH-Laudanosine, (-)-Laudanosine, D-(-)-Laudanosine, D-Laudanosine, O-Methyllaudanidine, R-(-)-Laudanosine, l-N-Methyltetrahydropapaverine
SMILES Cl.FC[C@H](N)[C@@H](O)c1ccc(cc1)S(=O)(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Laudanosine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27NO4/c1-22-9-8-15-12-20(25-4)21(26-5)13-16(15)17(22)10-14-6-7-18(23-2)19(11-14)24-3/h6-7,11-13,17H,8-10H2,1-5H3/t17-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.194